Merck
T1030
Sigma-Aldrich
TES hemisodium salt
Sinónimos:
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis[hydroxymethyl]ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-tris(Hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic acid
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 641,00
US$ 641,00
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 641,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14.5NO6S · 0.5 Na
Peso molecular:
240.24
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
US$ 641,00
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99%
Nivel de calidad
Formulario
powder or crystals
intervalo de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubilidad
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
cadena SMILES
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O.OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C6H15NO6S.Na/c2*8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h2*7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;;+1/p-1
Clave InChI
HKLKIYDMMZWFEX-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)