Saltar a
P6902
Pheniramine maleate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 211,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20N2 · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
356.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-051-4
MDL number:
Form:
powder
US$ 211,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H20N2.C4H4O4/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
SSOXZAQUVINQSA-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Biochem/physiol Actions
Pheniramine maleate is a H1 histamine receptor antagonist.[1] It is an alkylamine derivative.[2] Structurally, pheniramine contains a chiral carbon atom with a hydrogen atom. Other substituents include the pyridyl, alkylamine and phenyl groups.[3] It is used as an antiallergic drug for treating the common cold, respiratory allergies,[4] urticaria, and systematic allergic reactions.[2]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P5514C3025P9233
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... DRD3(1814)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
P6902-5G04061834394136