C3025
(±)-Chlorpheniramine maleate salt
≥99% (perchloric acid titration)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
powder
mp
130-135 °C (lit.)
originator
Bayer
SMILES string
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
application
- as H1 receptor antagonist to determine the receptor function
- to block the effect of compound 48/80 on plasma IGF-I
- as a standard for fast sensing and determination by sequential injector coupled with potentiometer
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for SFCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.