Saltar a
P3871
pT7-FLAG-SBP-1 Expression Vector
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 363,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12171500
US$ 363,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shipped in
dry ice
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Cytoplasmic expression of Met-N-terminal FLAG®, C-terminal SBP (Steptavidin Binding Peptide) dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
Other Notes
Supplied with pT7-SBP-1+BAP Control Vector.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P1243T6824E5280
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
P3871-10UG04061833385371