Merck
E5280
Sigma-Aldrich
pT7-FLAG-MAT-Tag®-1 Expression Vector
Seleccione un Tamaño
10 μG
US$ 460,00
US$ 460,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
US$ 460,00
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.51
US$ 460,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Cytoplasmic expression of Met-N-terminal FLAG®, C-terminal MAT-Tag® dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
Otras notas
Supplied with a pT7-FLAG-MAT-1+BAP Control Vector.
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Información legal
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pT7-FLAG-MAT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.