Acerca de este artículo
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 22 mg/mL, H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(OCC2CCCCC2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C12H17N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h7-8H,1-6H2,(H3,13,14,15,16,17)
InChI key
MWGXGTJJAOZBNW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDK2(1017)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 22 mg/mL, H2O: soluble | solubility DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 22 mg/mL | solubility DMSO: soluble 22 mg/mL |
| color white | color light yellow | color yellow | color white |
| Gene Information human ... CDK2(1017) | Gene Information human ... TACR2(6865), TACR3(6870) | Gene Information - | Gene Information human ... ALOX5AP(241) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N4286-5MG | 04061832449050 |