Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17FN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
316.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(\C=C\c1cccc(Oc2ccc(F)cc2)c1)N(O)C(N)=O
InChI
1S/C17H17FN2O3/c1-12(20(22)17(19)21)5-6-13-3-2-4-16(11-13)23-15-9-7-14(18)8-10-15/h2-12,22H,1H3,(H2,19,21)/b6-5+
InChI key
UAIYNMRLUHHRMF-AATRIKPKSA-N
Gene Information
human ... ALOX5AP(241)
Application
BW B70C has been used as a 5-lipoxygenase inhibitor to study its effects on eryptosis in erythrocytes.
Biochem/physiol Actions
Selective 5-lipoxygenase inhibitor.
BW B70C exhibits anti-inflammatory and anti-tumorigenic activities. It exhibits therapeutic effects against hepatocellular carcinoma. BW B70C plays a role in allergen-induced bronchoconstriction by reducing the allergic airway closure and glycoconjugate secretion.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?