Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 0.2 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 66,50 | |
| 2 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 128,00 | |
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 271,00 | |
| 10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 438,00 | |
| 50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.860,00 | |
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 3.260,00 |
Acerca de este artículo
US$ 66,50
Nombre del producto
D-Luciferin sodium salt, lyophilized powder, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI
1S/C11H8N2O3S2.Na/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16;/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16);/q;+1/p-1/t7-;/m1./s1
InChI key
LILQLBIQROYWIA-OGFXRTJISA-M
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| solubility H2O: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| fluorescence λex 328 nm; λem 532 nm in H2O | fluorescence - | fluorescence λex 328 nm; λem 532 nm in H2O | fluorescence - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Product Information Sheet
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| L6882-50MG | 04061833959053 |
| L6882-100MG | 04061832908885 |
| L6882-5MG | 04061832908922 |
| L6882-.2MG | 04061832908878 |
| L6882-10MG | 04061833959046 |
| L6882-2MG | 04061832908908 |