Saltar a
I0909
6-Iodonordihydrocapsaicin
≥98% (HPLC), solid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H26INO3
Número CAS:
Peso molecular:
419.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: ~44 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)NCc1cc(OC)c(O)cc1I
InChI
1S/C17H26INO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(21)19-12-13-10-16(22-2)15(20)11-14(13)18/h10-11,20H,3-9,12H2,1-2H3,(H,19,21)
InChI key
AAORACFZMYMFCG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
Biochem/physiol Actions
TRPV1 (V1) vanilloid receptor antagonist.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N7537C5366A3355
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: ~44 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 5 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
red
color
white
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
I0909-25MG04061832556765
I0909-5MG04061832556772