Saltar a
FLAAM
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) assay mix
lyophilized powder
Sinónimos:
ATP assay kit, ATP detection kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 639,00
5 vials
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.120,00
10 vials
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 3.920,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41116133
US$ 639,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
Quality Segment
usage
 vial sufficient for ≥50 assays
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
The Adenosine 5’-triphosphate (ATP) Bioluminescent Assay Kit may be employed for the quantitative bioluminescent determination of adenosine 5’-triphosphate (ATP) in samples containing 2x10–12 to 8x10–5 moles/liter. ATP is consumed and light is emitted when luciferase catalyzes the oxidation of D-luciferin.
Application
The ATP assay kit has been used to measure the level of cellular ATP present in isolated mitochondrial fractions from L. donovani promastigotes. [1]
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) assay mix has also been used to measure the level of cellular ATP in ATP viability assay.[2][3]
Preparation Note
Reconstitute with 5 ml of sterile water.
Other Notes
Contains luciferase, luciferin, MgSO4, EDTA, DTT, BSA, and Tricine buffer.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
FLAABA6888FLASC
usage
 vial sufficient for ≥50 assays
usage
-
usage
-
usage
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
FLAAM-1VL04061833622865
FLAAM-5VL04061833622872
FLAAM-10VL04061833622841