Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 114,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122405
US$ 114,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
12 in.
General description
with serrated tips
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| L 12 in. | L 10 in. | L 6 in. | L 4 3/4 in. |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?