Saltar a
F3892
Dressing tissue forceps
L 4 3/4 in.
Sinónimos:
tweezers, grasping aid, tongs, 70-4000, laboratory forceps
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 50,40
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
US$ 50,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
4 3/4 in.
General description
with serrated tips
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F4392F4642F4517
description
L 4 3/4 in.
description
L 8 in.
description
L 12 in.
description
L 10 in.
L
4 3/4 in.
L
8 in.
L
12 in.
L
10 in.
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)