Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 81,50 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122405
US$ 81,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
4 in.
General description
with serrated tip
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| L 4 in. | L 8 in. | L 10 in. | L 4 3/4 in. |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F4142-1EA | 04061826667071 |