Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 193,00 | |
| 500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 609,00 |
Acerca de este artículo
US$ 193,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
136.6-137.4 °C
solubility
H2O: freely soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
InChI key
MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility H2O: freely soluble | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to off-white | color - | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flunixin meglumine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F0429-100MG | 04061833611197 |
| F0429-500MG | 04061832785424 |