Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 184,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H38O2
Número CAS:
Peso molecular:
322.53
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
US$ 184,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
plant oil (Safflower)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-20H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
InChI key
GWJCFAOQCNNFAM-ZDVGBALWSA-N
Packaging
Sealed ampule.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay ≥97% (capillary GC) | assay ≥98% | assay ≥98% |
| biological source plant oil (Safflower) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source plant (jojoba) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form liquid | form oil | form liquid | form - |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E7877-25MG | 04061833608494 |
| E7877-100MG | 04061833608487 |