Saltar a
E6001
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester
≥98%, liquid
Sinónimos:
Methyl 11,14,17-eicosatrienoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 230,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H36O2
Número CAS:
Peso molecular:
320.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-20H2,1-2H3/b5-4+,8-7+,11-10+
InChI key
XQAVRBUXEPJVRC-JSIPCRQOSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E3511D3534E7877
description
≥98%, liquid
description
≥99%
description
≥98% (capillary GC)
description
≥98% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥98% (capillary GC)
assay
≥98% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
plant oil (Safflower)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)