Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 286,00 |
Acerca de este artículo
US$ 286,00
Nombre del producto
Enniatin B1, from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
biological source
Gnomonia errabunda
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1(C(C(=O)OC(C(=O)N(C(C(=O)OC(C(=O)N(C(C(=O)OC(C1=O)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)C(CC)C)C
InChI
1S/C34H59N3O9/c1-16-22(12)25-34(43)46-27(20(8)9)30(39)36(14)23(17(2)3)32(41)44-26(19(6)7)29(38)35(13)24(18(4)5)33(42)45-28(21(10)11)31(40)37(25)15/h17-28H,16H2,1-15H3
InChI key
UQCSETXJXJTMKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL |
| biological source Gnomonia errabunda | biological source Gnomonia errabunda | biological source Gnomonia errabunda | biological source Gnomonia errabunda |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Instructions
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E5286-1MG | 04061826690802 |