Saltar a
E4265
Embedding molds
26 Flat bullet-shaped cavities double-indexed with numbers and letters, maroon
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 80,20
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41116155
US$ 80,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
silicone
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
size
76-76 mm , mold
tip size
-3 mm
color
maroon
General description
With cavities for the preparation of microscopy samples. Two variations are available. Maroon molds contain additives for chemical and thermal resistance; they are durable and economical. Clear molds are used where optical clarity is necessary for precise sample alignment; recommended for use with low-temperature UV-cured resins.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E4015E4140E4390
size
76-76 mm , mold
size
76-76 mm , mold
size
55-76 mm , mold
size
55-76 mm , mold
tip size
-3 mm
tip size
-3 mm
tip size
-4 mm
tip size
-4 mm
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
description
-
description
-
color
maroon
color
clear
color
clear
color
maroon
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
material
silicone
material
silicone
material
silicone
material
silicone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Embedding molds
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
E4265-1EA04061833451137