Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 80,20 |
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
US$ 80,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
silicone
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
size
55-76 mm , mold
tip size
-4 mm
color
maroon
General description
With cavities for the preparation of microscopy samples. Two variations are available. Maroon molds contain additives for chemical and thermal resistance; they are durable and economical. Clear molds are used where optical clarity is necessary for precise sample alignment; recommended for use with low-temperature UV-cured resins.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| color maroon | color clear | color clear | color - |
| size 55-76 mm , mold | size 76-76 mm , mold | size 55-76 mm , mold | size - |
| tip size -4 mm | tip size -3 mm | tip size -4 mm | tip size - |
| cavity size × depth 7-14 mm -4 mm | cavity size × depth 7-14 mm -3 mm | cavity size × depth 7-14 mm -4 mm | cavity size × depth - |
| material silicone | material silicone | material silicone | material - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Embedding molds
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?