Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 257,00 | |
| 25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 492,00 | |
| 50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 903,00 |
Acerca de este artículo
US$ 257,00
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](COP(OP(O)(OP(O)(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N(C=N3)C4=C3C(N)=NC=N4)O2)=O)=O)=O)=O)(O)=O)O[C@@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC=N6)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H14N5O8P3/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(21-7)3-20-25(16,17)23-26(18,19)22-24/h1-2,4-7H,3,24H2,(H,16,17)(H,18,19)(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI key
LWOSDYWLTWLFID-NKWVEPMBSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥95% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D8013-25MG | 04061833589090 |
| D8013-10MG | 04061833589083 |
| D8013-50MG | 04061832941110 |