Saltar a
D7906
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
chiral derivatizing agent , powder
Sinónimos:
FDAA, Marfey’s reagent
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 219,00
100 mg
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 654,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9FN4O5
Número CAS:
Peso molecular:
272.19
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
6820069
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
, Yellow to Light Yellow with Green
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear (Yellow to Light Yellow with Green)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
InChI key
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
Application
N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide is suitable for use for the derivatization of amino acids. glutamate and analine present in cell wall. Derivatized D- and L-amino acids can be resolved and quantitated by HPLC.
Biochem/physiol Actions
N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide (FDAA) is a chiral derivatizing agent and is used routinely to improve the detection of underivatized amino acids in high performance liquid chromatography. Its usage is effective in separating stereoisomer.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
7147820425384216
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
assay
-
assay
-
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear (Yellow to Light Yellow with Green)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
, Yellow to Light Yellow with Green
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Purification of branched-chain amino acid aminotransferase from Helicobacter pylori NCTC 11637
Saito M, et al.
Amino Acids, 33(3), 445-449 (2007)
C3 and 2D C3 Marfey?s methods for amino acid analysis in natural products
Vijayasarathy S, et al.
Journal of Natural Products, 79(2), 421-427 (2016)
A comparison of the direct and indirect LC methods for separating enantiomers of unusual glycine and alanine amino acid analogues
Peter A, et al.
Chromatographia, 56(1), S79-S89 (2002)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D7906-100MG04061835354528
D7906-25MG04061835354535