Merck
384216
Sigma-Aldrich
tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
Sinónimos:
Bredereck’s reagent
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 68,00
10 G
US$ 299,00
US$ 68,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 68,00
10 G
US$ 299,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCH[N(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.28
Beilstein:
1901973
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 68,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
50-55 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadena SMILES
CN(C)C(OC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H22N2O/c1-9(2,3)12-8(10(4)5)11(6)7/h8H,1-7H3
Clave InChI
HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane (Bredereck′s reagent) may be used in the following studies:
  • Enamination of active methylene and methyl groups.[1][2]
  • As condensation reagent in the synthesis of benz[c,d]indoles.[3]
  • Preparation of methyl and ethyl 3-dimethylamino-2-(indol-3-yl)propenoate.[4]
  • Synthesis of the macrolide natural product (-)-gloeosporone.[5]
  • Preparation of new bioactive naphthyridine alkaloids lophocladine A and B.[6]
  • Preparation of (E/Z)-ethyl 6,7-dichloro-3-[1-cyano-2-(dimethylamino)vinyl]-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate.[7]
  • Preparation of (E)-ethyl 3-(dimethylamino)-2-(1H-indol-3-yl)acrylate.[8]
  • α-Enamination of ketones and esters.[9][10]
Reactant for:
  • Preparation of pyrroloquinazolines as photochemotherapeutic agents
  • Enanatioslective formal synthesis of the Cinchona alkaloid quinine via stereoselective intermolecular radical addition
  • Synthesis of camptothecin via intramolecular isomuenchnone cycloaddition reaction
  • Aminomethylenation reactions
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Asymmetry, 17, 1217-1217 (2006)
Benz [c, d] indoles-I. The use of tert-butoxy-bis (dimethylamino) methane as condensation reagent.
Hafliger W and Knecht H.
Tetrahedron Letters, 25(3), 285-288 (1984)
Matthias Lotter et al.
Archiv der Pharmazie, 339(12), 677-679 (2006-11-17)
The one-pot reaction of 4-benzylpyridine-3-carbonitrile with Bredereck's reagent and subsequent treatment with either glacial acetic acid and sulfuric acid or ammonium acetate provided the new bioactive naphthyridine alkaloids lophocladine A and B, respectively.
Tetrahedron Letters, 31, 2105-2105 (1990)
Tetrahedron Letters, 48, 613-613 (2007)