Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 227,00 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 403,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
158.11
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
US$ 227,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
254-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m0/s1
InChI key
UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
L-Dihydroorotic acid (DHO) serves as a substrate for dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), an enzyme in the de novo synthesis of pyrimidine. Inhibition of DHOH by its inhibitors causes a large accumulation of upstream metabolite DHO and a reduction in the uridine levels. Therefore, DHO and uridine can be used as biomarkers for pyrimidine synthesis for the clinical development of DHOH inhibitors.[4]
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay 98% | assay 97% | assay ≥95%, ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| mp 254-255 °C (dec.) (lit.) | mp 255 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?