Merck
O8402
Sigma-Aldrich
Orotic acid monohydrate
97%
Sinónimos:
2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 53,80
100 G
US$ 55,40
US$ 53,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 53,80
100 G
US$ 55,40
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N2O4 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
174.11
Beilstein:
7604036
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 53,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2
Clave InChI
YXUZGLGRBBHYFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)