Saltar a
D4641
n-Dodecil β-D-maltósido
≥98% (GC)
Sinónimos:
DDM, Lauril-β-D-maltósido
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 214,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 321,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.080,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 3.900,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H46O11
Número CAS:
Peso molecular:
510.62
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
55318
US$ 214,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
corn
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 50,000
aggregation number
98
technique(s)
protein quantification: suitable
impurities
<1.5% water (Karl Fischer)
CMC
0.15 mM (20-25°C)
mp
224-226 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
General description
El N-dodecil-β-D-maltósido, también conocido como lauril maltósido, se erige como un tensioactivo no iónico y derivado del pireno (Py). Funcionando como un detergente, el maltopiranósido de alquilo, sobresale particularmente en la solubilización y la cristalización de las proteínas de membrana, lo que lo convierte en una herramienta crucial en investigación en biología celular y bioquímica. Su capacidad única surge de su facilidad para formar micelas que imitan el entorno de la membrana, preservando así las estructuras α-helicoidales y las conformaciones nativas de las proteínas asociadas a la membrana.
Además de su función principal, el N-dodecil-βD-maltósido tiene diversas aplicaciones, como la purificación y la estabilización de la ARN polimerasa, la detección de interacciones proteína-lípidos, y su actuación como sustrato para la glucosil y xilosil transferasa por la glucogenina. Sus propiedades suaves y no desnaturalizantes han llevado a su utilización en estudios proteico-anestésicos. En general, el N-dodecil-β-D-maltósido emerge como un detergente versátil con una amplia gama de aplicaciones en investigación de proteínas de membrana y más allá. Su papel fundamental en la preservación de la estructura y la función de las proteínas lo establece como una herramienta indispensable para explorar las complejidades de la biología de la membrana.
Application
Detergente no iónico para la estabilización y la activación de enzimas y para el estudio de las membranas.
Detergente no iónico utilizado para extraer y solubilizar proteínas.
El n-dodecil β-D-maltósido se ha utilizado en un estudio para evaluar la cartografía de los estados desplegados de las proteínas integrales helicoidales de membrana mediante técnicas de GPS-NMR y de dispersión. [1]
Features and Benefits
  • Tensioactivo muy versátil para su investigación en biología celular y bioquímica
  • Adecuado para cuantificación de proteínas
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D5172850520P324355
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable using [HPLC: suitable]
aggregation number
98
aggregation number
98
aggregation number
-
aggregation number
98
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Dodecil β-D-maltósido
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Kenneth P Watkins et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 102(2), 369-382 (2019-12-04)
Synthesis of the D1 reaction center protein of Photosystem II is dynamically regulated in response to environmental and developmental cues. In chloroplasts, much of this regulation occurs at the post-transcriptional level, but the proteins responsible are largely unknown. To discover
Ryutaro Tokutsu et al.
The Journal of biological chemistry, 287(37), 31574-31581 (2012-07-18)
Photosystem II (PSII) is a multiprotein complex that splits water and initiates electron transfer in photosynthesis. The central part of PSII, the PSII core, is surrounded by light-harvesting complex II proteins (LHCIIs). In higher plants, two or three LHCII trimers
Ka Young Chung et al.
The Journal of biological chemistry, 287(43), 36305-36311 (2012-08-16)
The G protein-coupled β(2)-adrenoreceptor (β(2)AR) signals through the heterotrimeric G proteins G(s) and G(i) and β-arrestin. As such, the energy landscape of β(2)AR-excited state conformers is expected to be complex. Upon tagging Cys-265 of β(2)AR with a trifluoromethyl probe, (19)F
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D4641-5G04061833565704
D4641-1G04061833565582
D4641-10MG04061832888453
D4641-25G04061835512430
D4641-500MG04061833565599
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How stable is n-Dodecyl β-D-maltoside (D4641 or D5172) once it is dissolved?
    1 answer
    1. The product should not be stored for more than one day once it is dissolved.