Saltar a
D5172
n-Dodecil β-D-maltósido
BioXtra, ≥98% (GC)
Sinónimos:
DDM, Lauril-β-D-maltósido
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 118,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 315,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H46O11
Número CAS:
Peso molecular:
510.62
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
55318
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 50,000
aggregation number
98
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
CMC
0.15 mM (20-25°C)
mp
224-226 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
General description
n-Dodecyl β-D-maltoside is a non-ionic surfactant belonging to the alkyl polyglucoside family.
Application
n-Dodecyl β-D-maltoside has been used in a study to assess the effect of detergents on the thermal behavior of elastin-like polypeptides (ELP). It has also been used in a study to investigate how membrane structures will respond to detergent solubilization from amino acid sequences.
Detergente no iónico para la estabilización y la activación de enzimas y para el estudio de las membranas.
Detergente no iónico utilizado para extraer y solubilizar proteínas.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D4641250520P324355
description
BioXtra, ≥98% (GC)
description
≥98% (GC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
ULTROL® Grade, ≥98% (HPLC), non-ionic detergent for the stabilization and activation of enzymes
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
>85% (contains <15% alpha isomer)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable using [HPLC: suitable]
aggregation number
98
aggregation number
98
aggregation number
-
aggregation number
98
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
ULTROL®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Dodecil β-D-maltósido
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)