Saltar a
D2572
AmberLite MB
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 94,40
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 167,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
47101511
US$ 94,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
beads
Quality Level
technique(s)
ultrafiltration: suitable
matrix
Styrene-DVB, gel
matrix active group
functional group
particle size
<300 μm
pH
7
functional group
sulfonic acid (with ammonium ion)
storage temp.
room temp
General description
AmberLite MB mixed ion exchange resin is a ready-to-use mixed resin for the production of spot-free water, using a 1:1 equivalent mixture of strong acid cation and strong base anion exchange resin.
Application
AmberLite MB Mixed Ion Exchange Resin has been used for cleaning the nanoparticle dispersions. It has also been used in the purification of the cationic polystyrene (PS) seed latex.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
217395217387CG50
matrix active group
functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
-
matrix
Styrene-DVB, gel
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
4% cross-linked methacrylate
particle size
<300 μm
particle size
200-400 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
100-200 mesh (wet)
form
beads
form
beads
form
(Powder, Beads or Crystals)
form
macroreticular
technique(s)
ultrafiltration: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Choosing mineral flotation collectors from large nanoparticle libraries
Abarca C, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 516, 423-430 (2018)
Relating nanoparticle shape and adhesiveness to performance as flotation collectors
Dong X, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 55(36), 9633-9638 (2016)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D2572-1KG04061833562406
D2572-100G04061833317501
D2572-500G04061833562413