Saltar a
217395
AmberChrom 1X2 Ion Exchange Resin
chloride form, 200-400 mesh
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Dowex 1X2 chloride form, 200-400 mesh
form
beads
Quality Segment
crosslinking
2 % cross-linked
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
particle size
200-400 mesh
operating pH
0-14
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume, 65-75 % water retention capacity
separation technique
anion exchange
SMILES string
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
General description
AmberChrom 1X2 is an anion exchange resin.
Application
AmberChrom 1X2 chloride form was used to separate cadmium from seawater matrix using column chromatography. It was used in column for gas chromatography-mass spectrometric analysis.
Alimento & elaboración de fármacos; cumple los requisitos de la Normativa 21 CFR 173.25 de la FDA sobre aditivos para alimentación.
Features and Benefits
aniónica fuertemente básica.
Other Notes
Esta resina de intercambio iónico no ha sido previamente procesada ni lavada. Sugerimos su tratamiento y lavado previo.
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
21738744290217425
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp.
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
quaternary ammonium
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
-
separation technique
anion exchange
particle size
200-400 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
50-100 mesh
particle size
100-200 mesh
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume, 65-75 % water retention capacity
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dowex 1X2 chloride form
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Association of selected viniviticultural factors with sensory and chemical characteristics of New Zealand Sauvignon blanc wines.
Parr, Wendy V., et al.
Food Research International, 53, 464-475 (2013)
Energy transfer-room temperature phosphorescence for the optosensing of transition metal ions.
Di'az-Garci'a, Juan, et al.
Analytica Chimica Acta, 486, 1-10 (2003)
Determination of cadmium in mari waters: on-line preconcentration and flow-through fluorescence detection.
Charles, S., et al.
Analytica Chimica Acta, 440, 37-43 (2001)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
217395-500G04061838347213
217395-100G04061833537053
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How can a Dowex type 1 resin in the chloride form be converted to the carbonate form?
    1 answer
    1. As one might expect, the procedure requires the use of sodium carbonate (Na2CO3).Citation: Journal of Experimental Medicine, 120, 1007-1018 (1965).From page 1011 of that paper:"A 2 mL column of washed Dowex-1X8 200 to 400 mesh, in the chloride form, was converted to the carbonate form by washing with 1 M Na2CO3 until no chloride could be detected in the eluate. It was then washed with distilled water until the pH of the eluate reached neutrality". The simplest test for chloride is to use a dilute silver nitrate solution. If mixing a few drops of the eluate with a few drops of a silver nitrate solution results in a silver chloride precipitate forming, that would an indication that the eluate contains chloride. You could also use a chloride-specific electrode, if you have access to one.