Saltar a
D2446
Daptomycin
cyclic lipopeptide antibiotic
Sinónimos:
Cubicin, Daptomycin, 9-L beta-Aspartic Acid, Dapcin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 475,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C72H101N17O26
Número CAS:
Peso molecular:
1620.67
MDL number:
UNSPSC Code:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
US$ 475,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 5 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@H]3[C@@H](C)OC(=O)[C@H](CC(=O)c4ccccc4N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](CCCN)NC(=O)CNC3=O)[C@H](C)CC(O)=O
InChI
1S/C72H101N17O26/c1-5-6-7-8-9-10-11-22-53(93)81-44(25-38-31-76-42-20-15-13-17-39(38)42)66(108)84-45(27-52(75)92)67(109)86-48(30-59(102)103)68(110)89-61-37(4)115-72(114)49(26-51(91)40-18-12-14-19-41(40)74)87-71(113)60(35(2)24-56(96)97)88-69(111)50(34-90)82-55(95)32-77-63(105)46(28-57(98)99)83-62(104)36(3)79-65(107)47(29-58(100)101)85-64(106)43(21-16-23-73)80-54(94)33-78-70(61)112/h12-15,17-20,31,35-37,43-50,60-61,76,90H,5-11,16,21-30,32-34,73-74H2,1-4H3,(H2,75,92)(H,77,105)(H,78,112)(H,79,107)(H,80,94)(H,81,93)(H,82,95)(H,83,104)(H,84,108)(H,85,106)(H,86,109)(H,87,113)(H,88,111)(H,89,110)(H,96,97)(H,98,99)(H,100,101)(H,102,103)/t35-,36-,37-,43-,44+,45-,46+,47+,48+,49+,50-,60+,61+/m1/s1
InChI key
DOAKLVKFURWEDJ-FAZHXZQASA-N
Application
Daptomycin has been studied as a potential therapy for Streptococcus pneumoniae infections.[1] It has also been used to study the impact of sarA on daptomycin susceptibility of Staphylococcus aureus.[2]
Biochem/physiol Actions
Daptomycin is a cyclic lipopeptide antibiotic. isolated from Streptomyces sp. It is effective against Gram-positive bacteria. It disrupts the plasma membrane causes rapid depolarization and inhibits the synthesis of protein, RNA and DNA. It is potent against Staphylococcus aureus infections, including MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus).
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
30450B2129A1057
mode of action
DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98%
solubility
methanol: 5 mg/mL, ethanol: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daptomycin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D2446-1MG04061833562260