Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 415,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCOCH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
223.23
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-541-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1983183
US$ 415,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
L-Aspartic acid β-benzyl ester,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
225 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Application
L-Aspartic acid β-benzyl ester is used in the synthesis of peptides with a 1,4-diazepine-2,5-dione ring structure and in development of block copolymers.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97.0% (KT) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| mp 225 °C | mp - | mp 95-99 °C | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| color white | color white to off-white | color white to off-white | color white to faint beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?