Saltar a
D2384
DL-3,4-Dihydroxyphenylserine
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
DL-DOPS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.380,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO5
Número CAS:
Peso molecular:
213.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
US$ 2.380,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.), H2O: moderately soluble (Solutions should be freshly prepared.), aqueous base: unstable, ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](C(O)c1cc(c(cc1)O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8?/m0/s1
InChI key
QXWYKJLNLSIPIN-JAMMHHFISA-N
Biochem/physiol Actions
Amino acid precursor of noradrenaline (NA); elevates brain NA concentrations.
Analysis Note
Supplied as a mixture of erythro and threo isomers
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D9753H2380857416
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.), aqueous base: unstable, H2O: moderately soluble (Solutions should be freshly prepared.), ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
solubility
-
solubility
H2O: 3 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL (Solutions should be freshly prepared and protected from exposure to light.)
solubility
-
color
white to brown
color
-
color
off-white
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D2384-1G04061826744321