Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 842,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
170.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
249-260-9
MDL number:
Form:
powder
US$ 842,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2
InChI key
MTVWFVDWRVYDOR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% | description 98% |
| form powder | form - | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?