Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 367,00 |
Acerca de este artículo
US$ 367,00
Nombre del producto
5′-Deoxyadenosine, methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine (MTA/SAH) nucleosidase substrate
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
hot water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O3/c1-4-6(16)7(17)10(18-4)15-3-14-5-8(11)12-2-13-9(5)15/h2-4,6-7,10,16-17H,1H3,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
XGYIMTFOTBMPFP-KQYNXXCUSA-N
Application
- as a standard in mass spectroscopy[1]
- as an inhibitor for screening thymidine phosphorylase activity
- as a substrate in 5′-Deoxyadenosine deaminase (DadD) assay
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility hot water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless | solubility acetic acid: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility DMSO: 10 mg/mL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D1771-25MG | 04061833560723 |