Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 250 μg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 256,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C122H223N53O23 · xC2HF3O2
Peso molecular:
2800.42 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
US$ 256,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
composition
Peptide content, ≥60%
color
colorless to white
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Cell permeable cGMP protein kinase (PKG) inhibitor
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form film | form film | form film | form film |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 0.5 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color colorless to white | color colorless | color yellow | color yellow |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Our offers many products related to PKA & PKG for your research needs.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D0444-.25MG | 04061832445342 |