Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 406,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H49N11O10 · xC2HF3O2
Peso molecular:
831.87 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
US$ 406,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleApplication
Abz-FRK(Dnp)P-OH trifluoroacetate (TFA) is a substrate for the Angiotensin Converting Enzyme (ACE). Abz-FRK(Dnp)P-OH TFA has been used to study both the reduction of mortality of patients with sepsis and paracetamol-induced hypothermia.
Biochem/physiol Actions
Substrate for ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Internally quenched fluorogenic substrate for Real Time Fluorescent Assay.
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form film | form film | form lyophilized powder | form film or powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥91% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color yellow | color yellow | color - | color white to dark beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A4980-1MG | 04061826671016 |