Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 282,00 |
Acerca de este artículo
US$ 282,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to brown
mp
154-159 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].CC(C)CCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-9(2)7-8-13-11-5-3-10(12)4-6-11;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H
InChI key
GFESZSNFRSACMU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (NMR) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 10 mg/mL (clear solution, warmed) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Datasheet
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C9115-25MG | 04061833270240 |
| C9115-5MG | 04061833270257 |