Merck
SML0588
Sigma-Aldrich
CP-94,253 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,4-Dihydro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-pyrrol[3,2-b]pyridin-5-one dihydrochloride, 3- (1,2,5,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-5-propoxypyrrolo[3, 2-b] pyridine hydrochloride, 5-Propoxy-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine hydrochloride, CP-94253 hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 128,00
25 MG
US$ 513,00
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 128,00
25 MG
US$ 513,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H19N3O · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
330.25
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.Cl.CCCOc1ccc2[nH]cc(C3=CCNCC3)c2n1
InChI
1S/C15H19N3O.2ClH/c1-2-9-19-14-4-3-13-15(18-14)12(10-17-13)11-5-7-16-8-6-11;;/h3-5,10,16-17H,2,6-9H2,1H3;2*1H
Clave InChI
HGFPLQPNCZQRLO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CP-94,253 is a potent and selective serotonin 5-HT1B receptor agonist with approximately 25x and 40x selectivity over the closely related 5-HT1D and 5-HT1A receptors. Ki values are 89, 2, 860, 49 and 1,600 nM for 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1C, 5-HT1D and 5-HT2 receptors respectively. CP-94,253 was found to be anxiolytic in animal models; dose-dependently enhanced reinforcing effects of cocaine (self-administration);and reduced food intake.
CP-94,253 is a potent and selective serotonin 5-HT1B receptor agonist.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
Questions
  1. Is this product blood-brain barrier permeable?
    1 answer
    1. The compound is blood-brain barrier permeable, as indicated by a review published in J Physiol. 2009 Jan 1; 587(Pt 1): 49–60, titled "Pharmacological targeting of the serotonergic system for the treatment of obesity" (PMID: 19029184)