Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 case | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 403,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce
US$ 403,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce
size
24 mm × 60 mm
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~83 per ounce | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce | packaging pack of 100 ea, case of 1000 ea |
| description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description - |
| size 24 mm × 60 mm | size 24 mm × 40 mm | size 24 mm × 50 mm | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cover glasses
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C9056-1CS | 04061833574980 |