Merck
C7931
Cover glasses
size 24 mm × 40 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 61,90
1 CASE
US$ 456,00
US$ 61,90
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 61,90
1 CASE
US$ 456,00
About This Item
UNSPSC Code:
41122600
NACRES:
MA.01
US$ 61,90
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs
pkg of ~80 per ounce
size
24 mm × 40 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.