Saltar a
C8417
N-(2-Chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine hydrochloride
≥98% (TLC), solid, adrenergic neurotoxin
Sinónimos:
DSP-4, N-Ethyl-N-(2-chloroethyl)-2-bromobenzylamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15BrClN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
313.06
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4020910
Assay:
≥98%
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N-(2-Chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine hydrochloride, ≥98%, solid
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
color
white
solubility
H2O: 48 mg/mL, 0.1 M NaOH: 7 mg/mL, ethanol: soluble
SMILES string
Cl[H].CCN(CCCl)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H15BrClN.ClH/c1-2-14(8-7-13)9-10-5-3-4-6-11(10)12;/h3-6H,2,7-9H2,1H3;1H
InChI key
NDDRNRRNYOULND-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Adrenergic neurotoxin that induces acute and relatively selective degeneration of both central and peripheral noradrenergic nerve terminals.
Preparation Note
Solutions in ethanol, water or 0.1 N NaOH should be freshly prepared.
Disclaimer
Hygroscopic.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B019N151I2909
assay
≥98%
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 48 mg/mL, ethanol: soluble, 0.1 M NaOH: 7 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble, alcohol: soluble, propylene glycol: soluble
solubility
H2O: 20 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
solubility
DMSO: ~24 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
white
color
white to beige
color
white to off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Product Information Sheet
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C8417-250MG04061832090009
C8417-100MG04061833522295