Saltar a
B019
Phenoxybenzamine hydrochloride
≥97%, powder
Sinónimos:
N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 162,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22ClNO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
340.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-569-7
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
white
solubility
H2O: slightly soluble, alcohol: soluble, propylene glycol: soluble
originator
Wellspring
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
InChI key
VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Calmodulin antagonist; α-adrenoceptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Wellspring. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0667C8417SML0036
description
≥97%, powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%, solid
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: slightly soluble, propylene glycol: soluble, alcohol: soluble
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 48 mg/mL, 0.1 M NaOH: 7 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
DMSO: ≥18 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
white
color
white to tan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenoxybenzamine hydrochloride
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)