Saltar a
C8249
Cardamonin
≥98% (HPLC),  glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibitor, powder
Sinónimos:
(2E)-1-(2,4-Dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, (8CI); Alpinetin chalcone, (E)-2′,4′-Dihydroxy-6′-methoxy-chalcone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 219,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 886,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
270.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Cardamonin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(/C=C/C1=CC=CC=C1)C2=C(O)C=C(O)C=C2OC
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
InChI key
NYSZJNUIVUBQMM-BQYQJAHWSA-N
Application
Cardamonin has been used as a glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibitor to study its effects on β-catenin loss and gain-of-function in human preimplantation embryos.
Cardamonin has been used as a standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to analyze phenolic compounds in acacia honey samples.
Biochem/physiol Actions
Cardamonin is a calchone from Aplinia species (zingiberaceous plant species).
Cardamonin is a calchone from Aplinia species (zingiberaceous plant species). Cardamonin inhibits pigmentation in melanocytes through suppression of Wnt/b-catenin signaling pathway. Cardamonin suppressed Wnt/b-catenin signaling by a mechanism involving proteasome-mediated degradation of b-catenin (GSK-3b-independent pathway). Research has shown that Cardamonin possesses anti-inflammatory activity via suppression of NF-kB nuclear translocation and Ik-Ba phosphorylation.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0927SML1450D6571
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPCE)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
light yellow to dark brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C8249-25MG04061832631882
C8249-5MG04061833521960