Merck
SML1450
Sigma-Aldrich
Isobavachalcone
≥98% (HPCE)
Sinónimos:
(2E)-1-[2,4-Dihydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 2′,4,4′-Trihydroxy-3′-(3-methyl-2-butenyl)-chalcone, Corylifolinin, Isobacachalcone
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 144,00
25 MG
US$ 564,00
US$ 144,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 144,00
25 MG
US$ 564,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20O4
Número de CAS:
Peso molecular:
324.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 144,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPCE)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
protect from light
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=C(CC=C(C)C)C(O)=C(C(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C20H20O4/c1-13(2)3-9-16-19(23)12-10-17(20(16)24)18(22)11-6-14-4-7-15(21)8-5-14/h3-8,10-12,21,23-24H,9H2,1-2H3/b11-6+
Clave InChI
DUWPGRAKHMEPCM-IZZDOVSWSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Isobavachalcone is a chalcone isolated from multipurpose medical plant Psoralea corylifolia that inhibits LPS-induced ICAM-1 expression and leukocyte adhesion to brain endothelial cells. It appears that isobavachalcone modulates both MyD88-dependent and TRIF-dependent signaling of toll-like receptor 4 (TLR4). Isobavachalcone significantly inhibits both oligomerization and fibrillization of Aβ42. Isobavachalcone exhibits a wide spectrum of biological activities including antioxidative, antiplatelet, antimicrobial, anti-inflammatory, antitumor, and neuroprotective.
Isobavachalcone is a chalcone isolated from multipurpose medical plant Psoralea corylifolia that inhibits LPS-induced ICAM-1 expression and leukocyte adhesion to brain endothelial cells.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lishan Zhou et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 1589-1589 (2020-03-03)
Psoralea corylifolia L. (PC) is a traditional Chinese herb used to treat yang deficiency of the spleen and kidney in pediatric disease. Our previous studies have found that PC can alleviate the liver oxidative stress of juvenile mice with nonalcoholic