Saltar a
C7437
Nalgene® sealing caps
diam. 24 mm, for use with 50 mL tubes, pack of 10 ea
Sinónimos:
bottle cap, bottle closure, Nalgene DS3132-0024, bottle seal, plastic cap
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 290,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
Packaging:
pack of 10 ea
US$ 290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0024
diam.
24 mm
General description
Ensure leakproof service of Nalgene™ of Oak Ridge centrifuge bottles and tubes at their recommended maximum rated speeds by using these specific sealing caps, also recommended for use when spinning hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C7312C7687TMO362150-5240
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene cap, red cap
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0024
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0020
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0063
manufacturer/tradename
Nalgene 362150-5240
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
case of 1000 ea
diam.
24 mm
diam.
20 mm
diam.
63 mm
diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® sealing caps
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C7437-10EA04061832614533