Merck
C7312
Nalgene® sealing caps
diam. 20 mm, for use with 28 and 30 mL tubes, pack of 10 ea
Sinónimos:
bottle cap, bottle closure, Nalgene DS3132-0020, bottle seal, plastic cap
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121703
Material:
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
Packaging:
pack of 10 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0020
diam.
20 mm
General description
Ensure leakproof service of Nalgene™ of Oak Ridge centrifuge bottles and tubes at their recommended maximum rated speeds by using these specific sealing caps, also recommended for use when spinning hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® sealing caps
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)