Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 135,00 | |
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 460,00 |
Acerca de este artículo
US$ 135,00
Nombre del producto
Coproporphyrin III tetramethyl ester, ≥85% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
mp
168-170 °C (lit.)
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c4C)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-31-23(3)26(10-14-38(46)50-6)34(43-31)19-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)20-35-27(11-15-39(47)51-7)22(2)30(42-35)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-17-,31-18-,32-19-,33-18-,34-19-,35-20-,36-20-
InChI key
LBHYIBKOOKXTGC-LHPWBCDESA-N
General description
Preparation Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥85% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility chloroform: 1 mg/mL, clear | solubility chloroform: 10 mg/mL, dark red | solubility - | solubility - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C7157-1MG | 04061833511961 |
| C7157-5MG | 04061833511978 |