258784
Coproporphyrin I dihydrochloride
synthetic
Sinónimos:
3,8,13,18-Tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionic acid dihydrochloride
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: porphyrin
reagent type: catalyst
λmáx.
395 nm
cadena SMILES
Cl.Cl.Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(O)=O)c5C)c(CCC(O)=O)c4C)c(CCC(O)=O)c3C
InChI
1S/C36H38N4O8.2ClH/c1-17-21(5-9-33(41)42)29-14-26-19(3)23(7-11-35(45)46)31(39-26)16-28-20(4)24(8-12-36(47)48)32(40-28)15-27-18(2)22(6-10-34(43)44)30(38-27)13-25(17)37-29;;/h13-16,37,40H,5-12H2,1-4H3,(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46)(H,47,48);2*1H/b25-13-,26-14-,27-15-,28-16-,29-14-,30-13-,31-16-,32-15-;;
Clave InChI
XROPZSRTTZKNQB-ARSPAUKVSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?