Saltar a
C6645
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride
≥99% (HPLC), synthetic (inorganic), crystalline
Sinónimos:
Arabinosylcytosine hydrochloride, 1-(β-D-Arabino­furanosyl)­cytosine hydrochloride, Ara-C hydrochloride, Arabinocytidine hydrochloride, Cytarabine hydrochloride, Cytosine arabinoside hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 72,70
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 103,00
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 345,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 562,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.960,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13N3O5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
279.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-713-9
MDL number:
UNSPSC Code:
12352208
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (inorganic)
Form:
crystalline
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
US$ 72,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026Detalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride, crystalline
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline
mp
197-198 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5.ClH/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8;/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16);1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
InChI key
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Application
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride has been used in fetal bovine serum supplemented Dulbecco′s modified eagle medium (FBS-DMEM)[1] and B27/neurobasal-A medium to inhibit the growth of glial cells. It has also been used to inhibit astrocyte proliferation in embryonic spinal cord neurons.
Biochem/physiol Actions
Ara-C is phosphorylated to Ara-CTP and is incorporatee into DNA. It inhibits DNA replication by forming cleavage complexes with topoisomerase I resulting in DNA fragmentation, and ultimately induces apoptosis via the PKC signaling pathway. Does not inhibit RNA synthesis. Anti-leukemia agent.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C1768M6500251010
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
form
crystalline
form
powder or crystals
form
solid
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 1 mM
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hi I need the insert of this product please. Can you send me please? the batch number is SLCD2059
    1 answer
    1. Helpful?