Saltar a
C5865
CD437
≥98% (HPLC), retinoic acid receptor (RAR)γ-selective agonist, solid
Sinónimos:
6-[3-(1-Adamantyl)-4-hydroxyphenyl]-2-naphthalene carboxylic acid, AHPN
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 336,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.130,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H26O3
Número CAS:
Peso molecular:
398.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
US$ 336,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
CD437, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
impurities
~0.5 mol/mol water
color
yellow
mp
271.6-276 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)-c3ccc(O)c(c3)C45CC6CC(CC(C6)C4)C5
InChI
1S/C27H26O3/c28-25-6-5-22(20-1-2-21-11-23(26(29)30)4-3-19(21)10-20)12-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)
InChI key
LDGIHZJOIQSHPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
CD437 is a retinoic acid receptor (RAR)γ-selective agonist, γ-selective retinoid; potent inducer of apoptosis.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2702178496S3065
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 39 mg/mL, ethanol: 39 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble
color
yellow
color
white to beige
color
off-white
color
white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C5865-5MG04061832954196
C5865-25MG04061832954189