Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 228,00 |
Acerca de este artículo
US$ 228,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
190-191 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CC(=O)NNC(=O)N1Cc2ccccc2Oc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C16H14ClN3O3/c1-10(21)18-19-16(22)20-9-11-4-2-3-5-14(11)23-15-7-6-12(17)8-13(15)20/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
InChI key
KNURFLJTOUGOOQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGER1(5731)
rat ... Ptger1(25637)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color white | color red | color white | color - |
| Gene Information human ... PTGER1(5731) | Gene Information - | Gene Information human ... PDE1A(5136), PDE1B(5153), PDE1C(5137) | Gene Information - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?